Läs mer
Atenolol, Lipomed
Produktkod. 30458206
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30458206 100 mg
1 options
Produktkod. 30458206 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMATN1853FB100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Atenolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atenolol
CAS 29122-68-7
Analyt- eller komponentnamn Atenolol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H22 N2 O3
Synonym Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, Acetamide, 2-[p-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]- (8 CI), (RS)-Atenolol, Alinor, Altol, Anselol, Antipressan, Apo-Atenolol, Atcardil, AteHexal, Atecard, Atelol, Aten, Atenblock, Atendol, Atenet, Ateni, Atenil, Ateno, Atenol, Atenolol, Atereal, Aterol, Atolmin, B-Vasc, Betablok, Betacard, Blokium, Catenol, Coratol, Corotenol, Cuxanorm, DL-Atenolol, Duraatenolol, Evitocor, Farnormin, Felo-Bits, Hipres, Hypoten, ICI 66082, Ibinolo, Internolol, Lo-ten, Lotenal, Myocord, Normalol, Normiten, Noten, Novaten, Oraday, Premorine, Prenolol, Prenormine, Seles, Seles Beta, Selobloc, Serten, Stermin, Telol, Tenidon, Teno-basan, Tenoblock, Tenolin, Tenolol, Tenoprin, Tenordin, Tenormin, Tenormine, Tensig, Tensimin, Ternomin, Tredol, Uniloc, Urosin, Vascoten, Vericordin, Wesipin, Xaten, dl-Atenolol, (+/-)-Atenolol
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC-namn 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]fenyl]acetamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 266.34
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 266,163 g/mol