Läs mer
Atenolol, Lipomed
Product Code. 30460425
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30460425 10 mg
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30460425 missing translation for 'mfr' Lipomed missing translation for 'supplierNo' LPMATN1853FB10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Atenolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Atenolol
CAS 29122-68-7
Analyt- eller komponentnamn Atenolol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H22 N2 O3
Synonym Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, Acetamide, 2-[p-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]- (8 CI), (RS)-Atenolol, Alinor, Altol, Anselol, Antipressan, Apo-Atenolol, Atcardil, AteHexal, Atecard, Atelol, Aten, Atenblock, Atendol, Atenet, Ateni, Atenil, Ateno, Atenol, Atenolol, Atereal, Aterol, Atolmin, B-Vasc, Betablok, Betacard, Blokium, Catenol, Coratol, Corotenol, Cuxanorm, DL-Atenolol, Duraatenolol, Evitocor, Farnormin, Felo-Bits, Hipres, Hypoten, ICI 66082, Ibinolo, Internolol, Lo-ten, Lotenal, Myocord, Normalol, Normiten, Noten, Novaten, Oraday, Premorine, Prenolol, Prenormine, Seles, Seles Beta, Selobloc, Serten, Stermin, Telol, Tenidon, Teno-basan, Tenoblock, Tenolin, Tenolol, Tenoprin, Tenordin, Tenormin, Tenormine, Tensig, Tensimin, Ternomin, Tredol, Uniloc, Urosin, Vascoten, Vericordin, Wesipin, Xaten, dl-Atenolol, (+/-)-Atenolol
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC-namn 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]fenyl]acetamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 266.34
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 266,163 g/mol