missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Atenolol, TRC

Produktkod. 18042210
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18042210 2.5 g 2.5g
30135590 10 g -
18003820 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18042210 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7900752.5G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 29122-68-7
Kemiskt namn eller material Atenolol
Formel vikt 266.163
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
IUPAC-namn 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetamide
Molekylformel C14 H22 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 266.34
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Synonym Acetamide, 2-[p-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]- (8CI), 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide, (R,S)-Atenolol, (RS)-Atenolol, (±)-Atenolol, Alinor, Altol, Anselol, Antipressan, Apo-Atenolol, Atcardil, AteHexal, Atecard, Atelol, Aten, Atenblock, Atendol, Atenet, Ateni, Atenil, Ateno, Atenol, Atenolol, Atereal, Aterol, Atolmin, B-Vasc, Betablok, Betacard, Blokium, Catenol, Catenolol, Coratol, Corotenol, Cuxanorm, DL-Atenolol, Duraatenolol, Evitocor, Farnormin, Felo-Bits, Hipres, Hypoten, ICI 66082, Ibinolo, Internolol, Juvental, Lo-ten, Lotenal, Myocord, Normalol, Normiten, Noten, Novaten, Oraday, Premorine, Prenolol, Prenormine, Seles, Seles Beta, Selobloc, Serten, Stermin, Telol, Tenidon, Teno-basan, Tenoblock, Tenolin, Tenolol, Tenoprin, Tenordin, Tenormin, Tenormine, Tensig, Tensimin, Ternomin, Tredol, Uniloc, Urosin, Vascoten, Vericordin, Wesipin, Xaten, dl-Atenolol
Visa mer Visa mindre

Specifikationer

Kvantitet 2.5 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.