Läs mer
MedChemExpress Atezolizumab
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PD-L1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttyp | Inhibitory Antibodies |
| Frakt skick | Shipping with dry ice |
| CAS | 1380723-44-3 |
| Renhet eller kvalitetsklass | 95.0% |