Läs mer
Abnova™ ATF1 Split FISH-sond
Produktkod. 16023485
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16023485
Brand: Abnova™ FS0048.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen aktivera transkriptionsfaktor 1
Gene Alias EWS-ATF1,FUS/ATF-1,TREB36
Gensymbol ATF1
Gen-ID (Entrez) 466
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska