missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ATG10 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-76386B
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ATG10 Polyclonal antibody specifically detects ATG10 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| ATG10 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| Biotin | |
| APG10, APG10 autophagy 10-like (S. cerevisiae), APG10L, APG10-like, ATG10 autophagy related 10 homolog (S. cerevisiae), Autophagy-related protein 10, DKFZp586I0418, EC 6.3.2.-, FLJ13954, pp12616, ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 | |
| Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human ATG10. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ATG10. Amino Acid Squence: TPVLKNSQKINKNVN | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy | |
| 83734 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering