missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ ATG2A Monoclonal Antibody (4E6D4)
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA531639
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MA5-31639 has been tested in indirect ELISA.
Involved in autophagosome assembly, regulating the size of nascent autophagosomes (PubMed:28561066). Also regulates lipid droplets morphology and distribution within the cell (PubMed:22219374, PubMed:28561066). [UniProt].
Specifikationer
| ATG2A | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 0.05% sodium azide | |
| Q2TAZ0 | |
| ATG2A | |
| Purified recombinant fragment of human ATG2A (AA: 325-429) expressed in E. coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| ELISA, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 4E6D4 | |
| Unconjugated | |
| ATG2A | |
| 1810013C15Rik; A830054M12; ATG2 autophagy related 2 homolog A; Atg2a; autophagy related 2A; autophagy-related 2-like protein A; autophagy-related protein 2 homolog A; BC023754; Kiaa0404; mKIAA0404 | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 23130 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering