missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ATG3 Monoclonal Antibody (OTI3G3), TrueMAB™, OriGene

Produktkod. 17538981
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
30 μL
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17538981 30 μL -
17518981 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17538981 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA503299S
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

ATG3 Monoclonal antibody specifically detects ATG3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Specifikationer

Antigen ATG3
Användningsområden Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI3G3
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen SHPK
Genaccessionsnr. Q9UHJ6
Gene Alias 2610016C12Rik; APG3; Apg3l; APG3-like; Apg3p; atg3; ATG3 autophagy related 3 homolog; atg3.S; Atg3l; autophagy related 3; autophagy related 3 S homeolog; autophagy-related 3; autophagy-related protein 3; DKFZp564M1178; EGK_11288; FLJ22125; hApg3; MGC15201; PC3-96; Pig1; PIG-1; preconditioning-inducible gene 1 protein; Protein PC3-96; Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG3; XELAEV_18014721mg
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human SHPK produced in HEK293 cell.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 30 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23729
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.