missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ATG9A Antibody (Atg9 14F2 8B1), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Hamster Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50109MFV450
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ATG9A Monoclonal antibody specifically detects ATG9A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, KnockDown
Specifikationer
| ATG9A | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Hamster | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
| Atg9 14F2 8B1 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Knockdown Validated | |
| APG9 autophagy 9-like 1, APG9 autophagy 9-like 1 (S. cerevisiae), APG9L1APG9-like 1, ATG9 autophagy related 9 homolog A (S. cerevisiae), autophagy 9-like 1 protein, autophagy-related protein 9A, FLJ22169, mATG9, MGD3208 | |
| Conserved C-terminal synthetic peptide of Human ATG9A sequence | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cell Biology, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway | |
| 79065 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering