Läs mer
Athidathion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Athidathion |
| CAS | 19691-80-6 |
| Molekylformel | C8 H15 N2 O4 P S3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-one (7CI,8CI), δ2-1,3,4-Thiadiazolin-5-one, 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Athidathion, GS 13006 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N2O4PS3/c1-4-13-15(16,14-5-2)17-6-10-8(11)18-7(9-10)12-3/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOP(=S)(OCC)SCN1N=C(OC)SC1=O |
| IUPAC-namn | 3-(diethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.38 |
| Formel vikt | 329.9932 |