Beskrivning
- Slim-fit ger taktil feedback vid montering av mindre arbetsstycken
- NBR-skumbeläggning är nötningsbeständig och förbättrar greppet i torra eller lätt fuktiga miljöer
- Smutsresistent skal är idealiskt för mekaniska uppgifter
- Certifierad av OEKO-TEX™ Standard 100
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 388 (4 1 2 2 X) |
| Beläggningsmaterial | NBR-skum |
| Färg | Grå, Svart |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Elastan, Polyamid |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 11 |