Läs mer
uvex Atletiska allroundhandskar
Produktkod. p-7230492 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 par
Produktkod. 17210341
Brand: uvex 6002806
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätta, smutsavvisande handskar är gjorda av en blandning av polyamid och elastan, med en NBR-skumbeläggning för bättre grepp.
  • Slim-fit ger taktil feedback vid montering av mindre arbetsstycken
  • NBR-skumbeläggning är nötningsbeständig och förbättrar greppet i torra eller lätt fuktiga miljöer
  • Smutsresistent skal är idealiskt för mekaniska uppgifter
  • Certifierad av OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial NBR-skum
Färg Grå, Svart
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Elastan, Polyamid
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 6
EN388 Standard 4122X
För användning med (applikation) Montering, förpackning, precisionsarbete och transport
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Atletisk allround