Läs mer
uvex Athletic D5XP säkerhetshandske
Produktkod. 17797559 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17797559 11
17747559 6
17757559 7
17767559 8
17777559 9
17787559 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17797559 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6003011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 SEK
    1362.62 SEK / 10 par
    Save 77.38 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
De Uvex atletiska D5 XP skärskyddshandskar har hög nivå D skärskydd och en förstärkt tumled.
  • Yttermaterial av HPPE, stål och polyamid/elastan
  • Micro-NBR-skumbeläggning på handflatan och fingertopparna
  • Högt skärskydd (nivå D)
  • Högt mekaniskt motstånd
  • Bra grepp på torra och (lätt) oljiga/våta arbetsstycken
  • Flexibla skyddshandskar med utmärkt passform
  • Bra taktil känsla
  • Skyddshandske med stickad manschett och förstärkt tumled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 388 (4 X 4 3 D)
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Grå, Svart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material HPPE, Stålfiber, Nylon, Elastan
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 11