Läs mer
uvex Athletic D5XP säkerhetshandske
Produktkod. p-7228492 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Produktkod. 17747559
Brand: uvex 6003006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Uvex atletiska D5 XP skärskyddshandskar har hög nivå D skärskydd och en förstärkt tumled.
  • Yttermaterial av HPPE, stål och polyamid/elastan
  • Micro-NBR-skumbeläggning på handflatan och fingertopparna
  • Högt skärskydd (nivå D)
  • Högt mekaniskt motstånd
  • Bra grepp på torra och (lätt) oljiga/våta arbetsstycken
  • Flexibla skyddshandskar med utmärkt passform
  • Bra taktil känsla
  • Skyddshandske med stickad manschett och förstärkt tumled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 388 (4 X 4 3 D)
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Grå, Svart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material HPPE, Stålfiber, Nylon, Elastan
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6