Läs mer
uvex Athletic Lite Monteringshandskar
Produktkod. 17290331 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17290331 10 -
17727559 6 -
17260331 7 -
17270331 8 10 par
17280331 9 10 par
17200341 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17290331 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6002710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 SEK
    468.84 SEK / 10 par
    Save 25.16 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Handskarna är tillverkade av en kombination av polyamid och elastan, med en mikroskumbeläggning av nitrilgummi för förbättrat grepp i torra eller lätt fuktiga applikationer.
  • Smal, ergonomisk passform möjliggör precisionsarbete med hög nivå av användarkomfort
  • Finstrukturerad mikroskumbeläggning med öppna porer förbättrar greppförmågan
  • Andningsbar, matt beläggning minskar överdriven svett
  • Idealisk för precisionsmonteringsarbete, underhåll, inspektion och sortering
  • Certifierad av OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial NBR MicroFoam
Färg Blått, Svart
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 10
EN388 Standard 4132X
För användning med (applikation) Inspektion, precisionsmonteringsarbete, reparationsarbete och sortering
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Athletic Lite