Läs mer
uvex Athletic Lite Monteringshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 par
Beskrivning
- Smal, ergonomisk passform möjliggör precisionsarbete med hög nivå av användarkomfort
- Finstrukturerad mikroskumbeläggning med öppna porer förbättrar greppförmågan
- Andningsbar, matt beläggning minskar överdriven svett
- Idealisk för precisionsmonteringsarbete, underhåll, inspektion och sortering
- Certifierad av OEKO-TEX™ Standard 100
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Beläggningsmaterial | NBR MicroFoam |
| Färg | Blått, Svart |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyamid, Elastan |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 6 |
| EN388 Standard | 4132X |
| Visa mer |