Läs mer
uvex Athletic Lite ESD säkerhetshandske
Shop All Uvex Products
Click to view available options
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Description
- Lätt och ventilerande säkerhetshandske
- Särskilt flexibel och känslig handske för flera användningsområden
- Pekskärmsfunktion
- Certifierad i linje med Oeko-Tex Standard 100
- Bra grepp i torra och lätt fuktiga områden
- Hög andningsförmåga tack vare beläggning med öppna porer som minskar svett inuti handsken
- Bra taktil känsla vid precisionsarbete
- Perfekt passform tack vare ''slim fit''-designen och elastan i fodret
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16350, EN 388 (4121X) |
| Beläggningsmaterial | NBR MicroFoam |
| Färg | Blått, Antracit |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Användning av laboratorium/renrum | Ej testad |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyamid, Kolfiber, Elastan |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Show More |