Läs mer
uvex Athletic Lite ESD säkerhetshandske
Produktkod. 17757569 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17757569 11
17707569 6
17717569 7
17727569 8
17737569 9
17747569 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17757569 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6003511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 SEK
    484.73 SEK / 10 par
    Save 22.27 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
Särskilt lätt säkerhetshandske med ESD och pekskärmsfunktion.
  • Lätt och ventilerande säkerhetshandske
  • Särskilt flexibel och känslig handske för flera användningsområden
  • Pekskärmsfunktion
  • Certifierad i linje med Oeko-Tex Standard 100
  • Bra grepp i torra och lätt fuktiga områden
  • Hög andningsförmåga tack vare beläggning med öppna porer som minskar svett inuti handsken
  • Bra taktil känsla vid precisionsarbete
  • Perfekt passform tack vare ''slim fit''-designen och elastan i fodret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16350, EN 388 (4121X)
Beläggningsmaterial NBR MicroFoam
Färg Blått, Antracit
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Inte testad
Latexfri Ja
Material Polyamid, Kolfiber, Elastan
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp ESD handskar
Storlek 11