Läs mer
uvex Athletic Lite ESD säkerhetshandske
Produktkod. p-7228493 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Produktkod. 17707569
Brand: uvex 6003506
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Särskilt lätt säkerhetshandske med ESD och pekskärmsfunktion.
  • Lätt och ventilerande säkerhetshandske
  • Särskilt flexibel och känslig handske för flera användningsområden
  • Pekskärmsfunktion
  • Certifierad i linje med Oeko-Tex Standard 100
  • Bra grepp i torra och lätt fuktiga områden
  • Hög andningsförmåga tack vare beläggning med öppna porer som minskar svett inuti handsken
  • Bra taktil känsla vid precisionsarbete
  • Perfekt passform tack vare ''slim fit''-designen och elastan i fodret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16350, EN 388 (4121X)
Beläggningsmaterial NBR MicroFoam
Färg Blått, Antracit
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Ej testad
Latexfri Ja
Material Polyamid, Kolfiber, Elastan
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp ESD handskar
Storlek 6