Läs mer
Atipamezolhydroklorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317960
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317960 1 ml
1 options
Produktkod. 30317960 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10316500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atipamezole Hydrochloride
CAS 104075-48-1
Analyt- eller komponentnamn Atipamezole Hydrochloride
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C14 H16 N2 . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Atipamezole Hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), Antisedan, Atipamezole hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H
LEDER Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
IUPAC-namn 4-(2-etyl-1,3-dihydroinden-2-yl)-1H-imidazol; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 248.75
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 248,108 g/mol