Läs mer
R&D Systems™ Atipamezole hydrochloride
Beskrivning
Selective α2-adrenergic receptor antagonist (Ki values are 1.1, 1.0, 0.89, 1300 and 6500 nM for α2A, α2B, α2C, α1A and α1B receptors respectively). Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atipamezole hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vikt | 248.75 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.75 |