Läs mer
Atipamezole hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16475128
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16475128 10 mg 10mg
16421367 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16475128 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12380
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atipamezole hydrochloride
CAS 104075-48-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H17ClN2
Kvantitet 10 mg
Synonym MPV-1248 hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 75 mg/mL (301.51 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : ≥ 47 mg/mL (188.94 mM)
LEDER CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 248.75
Formel vikt 248.75
Procent renhet 97.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation