Läs mer
Atipamezolhydroklorid, TRC
Produktkod. 30011417
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011417 100 mg
30010911 10 mg
30009092 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA790100100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104075-48-1
Molekylformel C14 H16 N2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 248.75
Synonym Atipamezole Hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), Antisedan, Atipamezole hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole monohydrochloride
IUPAC-namn 4-(2-etyl-1,3-dihydroinden-2-yl)-1H-imidazol; hydroklorid
LEDER Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atipamezole Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H
Formel vikt 248.108
Procent renhet >95%