Läs mer
Atipamezole, MedChemExpress
Produktkod. 16485128
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485128 10 mg
16431367 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16485128 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12380A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Atipamezole (MPV 1248) is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV 1248) is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atipamezole
CAS 104054-27-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H16N2
Kvantitet 10 mg
Synonym MPV 1248
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (141.32 mM)
LEDER CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1
Molekylvikt (g/mol) 212.29
Formel vikt 212.29
Procent renhet 99.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation