Läs mer
Atipamezol, TRC
Produktkod. 30005728
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005728 50 mg
30009635 10 mg
30008948 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005728 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79009550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104054-27-5
Molekylformel C14H16N2
Molekylvikt (g/mol) 212.29
Synonym 4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole, MPV 1248
IUPAC-namn 5-(2-etyl-1,3-dihydroinden-2-yl)-1H-imidazol
LEDER CCC1(C2=CN=CN2)CC3=CC=CC=C3C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atipamezole
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N2/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16)
Formel vikt 212.1313