Läs mer
Atiprimod dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Produktkod. 30002016
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30002016 10 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30002016 Leverantör Tocris Bioscience Leverantörsnummer 4580/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
JAK2 inhibitor
JAK2 inhibitor (IC50 = 397 nM). Also inhibits STAT3 and STAT5 phosphorylation. Inhibits cell growth and induces apoptosis in cells expressing the JAK2V617F mutation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atiprimod dihydrochloride
CAS 130065-61-1
Molekylformel C22H46Cl2N2
Kvantitet 10 mg
Synonym atiprimod dihydrochloride, atiprimod dihydrochloride usan, atiprimod hcl, atiprimod hydrochloride, 2-3-diethylamino propyl-8,8-dipropyl-2-azaspiro 4.5 decane dihydrochloride, 2-azaspiro 4.5 decane-2-propanamine n,n-diethyl-8,8-dipropyl-, dihydrochloride, 2-azaspiro 4.5 decane-2-propanamine, n,n-diethyl-8,8-dipropyl-, dihydrochloride, 3-8,8-dipropyl-3-azaspiro 4.5 decan-3-yl-n,n-diethylpropan-1-amine dihydrochloride, n,n-diethyl-8,8-dipropyl-2-azaspiro 4.5 decane-2-propanamine dihydrochloride
InChI-nyckel MOUZYBYTICOTFQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC1(CCC2(CC1)CCN(C2)CCCN(CC)CC)CCC.Cl.Cl
IUPAC-namn 3-(8,8-dipropyl-2-azaspiro[4.5]decan-2-yl)-N,N-diethylpropan-1-amine;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 409.524
PubChem CID 166556
Formel vikt 409.52