Läs mer
Tocris Bioscience™ ATN 161
Beskrivning
ATN 161 is a α5β1 integrin receptor antagonist. Reduces liver metastasis and improves survival in combination with 5-FU (Cat. No. 3257) in a mouse model of colon cancer. Reduces MLL tumor growth in rats and decreases tumor volume of human MDA-MB-231 cell xenografts in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 262438-43-7 |
| Innehåll och lagring | Store at −20°C |
| För användning med (applikation) | α5β1 integrin receptor antagonist |
| Frystorkat material | Yes |
| Molekylvikt (g/mol) | 597.65 |
| Produkttyp | Peptide |
| Kvantitet | 10 mg |
| Sekvens | PHSCN |