Läs mer
Bollé Safety Atom Platinum™ Safety Goggles
Handla allt Bollé Safety Produkter
Modell:
ATOAPSI (Ventilated)
ATOEDEPSI (Sealed Double Lens)
ATOEPSI (Sealed)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Frame material: blue thermoplastic rubber
- Lens material: clear polycarbonate
- Lense coating: Platinum™ anti-fog / anti-scratch coating
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Linsfärg | Clear |
| Produkttyp | Safety goggles |
| Ram färg | Blue |
| Modell | ATOAPSI (Ventilated) |
| Vikt (metrisk) | 71 g |
| Disponibel | Reusable |
| Linsmaterial | Polycarbonate |
| Rammaterial | Thermoplastic Rubber |