Läs mer
Atomoxetinhydroklorid, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Atomoxetine hydrochloride |
| CAS | 82248-59-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Atomoxetine hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H21 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), (gammaR)-, Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (R)-, Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (gammaR)- (9CI), (R)-(-)-N-Methyl-3-[(2-methylphenyl)oxy]-3-phenyl-1-aminopropane hydrochloride, (R)-(-)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, (R)-Tomoxetine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride, LY 139603, Strattera, Tomoxetine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2 |
| Show More |