Läs mer
Atomoxetine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16407276
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16407276 100 mg
1 options
Produktkod. 16407276 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17385
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
MedChemExpress Atomoxetine hydrochloride is a potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor (Ki values are 5, 77 and 1451 nM for inhibition of radioligand binding to human NET, SERT and DAT respectively).
Atomoxetine hydrochloride is a potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor (Ki values are 5, 77 and 1451 nM for inhibition of radioligand binding to human NET, SERT and DAT respectively).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atomoxetine hydrochloride
CAS 82248-59-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H22ClNO
Kvantitet 100 mg
Synonym Tomoxetine hydrochloride(R)-Tomoxetine hydrochlorideLY 139603
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (342.68 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (171.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC=CC=C1O[C@@H](C2=CC=CC=C2)CCNC.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 291.82
Formel vikt 291.82
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation