Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atomoxetine hydrochloride |
| Förpackning | Glasflaska |
| CAS | 82248-59-7 |
| Analyscertifikat | Tillgänglig |
| Fysisk form | Pulver |
| Molekylformel | C17H22ClNO |
| MDL-nummer | 06410992 |
| Färg | Vit till Beige |
| Smältpunkt | 166 °C till 168 °C |
| Löslighet | Löslig i metanol |
| Visa mer |