Läs mer
Atomoxetine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atomoxetine hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | Atomoxetine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 291.139 |