Läs mer
Atorvastatin Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atorvastatin Acetonide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H39FN2O5/c1-23(2)33-32(35(42)38-27-13-9-6-10-14-27)31(24-11-7-5-8-12-24)34(25-15-17-26(37)18-16-25)39(33)20-19-28-21-29(22-30(40)41)44-36(3,4)43-28/h5-18,23,28-29H,19-22H2,1-4H3,(H,38,42)(H,40,41)/t28-,29-/m1/s1 |
| Formel vikt | 598.2843 |