Läs mer
Atorvastatin Allyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atorvastatin Allyl Ester |
| CAS | 915092-85-2 |
| Molekylformel | C36H39FN2O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(4-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid 2-Propenyl Ester, (betaR,deltaR)-2-(4-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid 2-Propen-1-yl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C36H39FN2O5/c1-4-21-44-31(42)23-30(41)22-29(40)19-20-39-34(24(2)3)33(36(43)38-28-13-9-6-10-14-28)32(25-11-7-5-8-12-25)35(39)26-15-17-27(37)18-16-26/h4-18,24,29-30,40-41H,1,19-23H2,2-3H3,(H,38,43)/t29-,30-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OCC=C |
| IUPAC-namn | prop-2-enyl (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 598.7 |
| Formel vikt | 598.2843 |