Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Atorvastatin kalciumtrihydrat
Produktkod. 16574284 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16574284 5 g
16564284 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16574284 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 464810050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 344423-98-9 | C66H74CaF2N4O13 | 1209,41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 344423-98-9
Molekylformel C66H74CaF2N4O13
Molekylvikt (g/mol) 1209.41
InChI-nyckel SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
IUPAC-namn kalciumbis((3R,5R)-7-[2-(4-fluorfenyl)-3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxiheptanoat)trihydrat
LEDER O.O.O.[Ca++].CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1.CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atorvastatin calcium trihydrate
Smältpunkt 156,0 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: olöslig. Övrig löslighet: löslig i DMSO, etanol
Formel vikt 604.69
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.