Läs mer
Atorvastatin Cyclic (Fluorophenyl) Sodium Salt Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atorvastatin Cyclic (Fluorophenyl) Sodium Salt Impurity |
| Analyt- eller komponentnamn | Atorvastatin Cyclic (Fluorophenyl) Sodium Salt Impurity |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C33H35FN2O7.Na/c1-21(2)32(41)31(29(40)35-25-11-7-4-8-12-25)30(43-31,22-9-5-3-6-10-22)33(23-13-15-24(34)16-14-23)36(32)18-17-27(42-33)19-26(37)20-28(38)39;/h3-16,21,26-27,37,41H,17-20H2,1-2H3,(H,35,40)(H,38,39);/q;+1/p-1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 612.2248 |