missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Atorvastatin Di-acetonide tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atorvastatin Di-acetonide tert-Butyl Ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C50H64FN3O8/c1-32(2)45-44(47(57)53-36-18-14-11-15-19-36)43(33-16-12-10-13-17-33)46(34-20-22-35(51)23-21-34)54(45)27-25-38-29-39(60-50(8,9)59-38)30-41(55)52-26-24-37-28-40(61-49(6,7)58-37)31-42(56)62-48(3,4)5/h10-23,32,37-40H,24-31H2,1-9H3,(H,52,55)(H,53,57)/t37-,38-,39-,40-/m1/s1 |
| Formel vikt | 853.4677 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?