Läs mer
Atorvastatin Epoxy Tetrahydrofuran Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atorvastatin Epoxy Tetrahydrofuran Impurity |
| Analyt- eller komponentnamn | Atorvastatin Epoxy Tetrahydrofuran Impurity |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24FNO5/c1-17(2)25(30)24(22(29)28-21-11-7-4-8-12-21)23(32-24,18-9-5-3-6-10-18)26(31,33-25)19-13-15-20(27)16-14-19/h3-17,30-31H,1-2H3,(H,28,29) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Formel vikt | 449.1639 |