Läs mer
Atorvastatin Epoxydione Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 431.1533 |
| Procent renhet | >95% |