Läs mer
Atorvastatin isopropylester, Mikromol™
Produktkod. 30052023
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052023 25 mg
1 options
Produktkod. 30052023 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0400.310025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Atorvastatin isopropylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atorvastatin Isopropyl Ester
CAS 1035205-25-4
Analyt- eller komponentnamn Atorvastatin Isopropyl Ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C36 H41 F N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (betaR,deltaR)-2-(4-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid 1-Methylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C36H41FN2O5/c1-23(2)34-33(36(43)38-28-13-9-6-10-14-28)32(25-11-7-5-8-12-25)35(26-15-17-27(37)18-16-26)39(34)20-19-29(40)21-30(41)22-31(42)44-24(3)4/h5-18,23-24,29-30,40-41H,19-22H2,1-4H3,(H,38,43)/t29-,30-/m1/s1
LEDER CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCn1c(C(C)C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c1c4ccc(F)cc4
IUPAC-namn propan-2-yl (3R,5R)-7-[2-(4-fluorfenyl)-3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoat
Molekylvikt (g/mol) 600.72
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 600,3 g/mol