missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Atorvastatin Lactam Phenanthrene Methyl Ester(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atorvastatin Lactam Phenanthrene Methyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 906552-20-3 |
| Molekylformel | C34H35FN2O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (βR,δR)-9-Fluoro-2,3-dihydro-β,δ-dihydroxy-3-(1-methylethyl)-2-oxo-3-[(phenylamino)carbonyl]-1H-dibenz[e,g]indole-1-heptanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C34H35FN2O6/c1-20(2)34(32(41)36-22-9-5-4-6-10-22)30-26-12-8-7-11-25(26)28-17-21(35)13-14-27(28)31(30)37(33(34)42)16-15-23(38)18-24(39)19-29(40)43-3/h4-14,17,20,23-24,38-39H,15-16,18-19H2,1-3H3,(H,36,41)/t23-,24-,34?/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H](C[C@@H](O)CC(OC)=O)CCN1C2=C(C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC(F)=C4)C(C(NC5=CC=CC=C5)=O)(C(C)C)C1=O |
| IUPAC-namn | methyl (3R,5R)-7-(9-fluoro-3-isopropyl-2-oxo-3-(phenylcarbamoyl)-2,3-dihydro-1H-dibenzo[e,g]indol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 586.65 |
| Formel vikt | 586.25 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?