missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Atorvastatin Lactam Sodium Salt Impurity, TRC

Produktkod. 17952355
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17952355 1 mg
17951295 10 mg
17990585 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17952355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7917751MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 148217-40-7
Molekylformel C33 H34 F N2 O6 . Na
Molekylvikt (g/mol) 596.62
Synonym 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 5-(4-fluorophenyl)-2,3-dihydro-β,δ-dihydroxy-3-(1-methylethyl)-2-oxo-4-phenyl-3-[(phenylamino)carbonyl]-, sodium salt (1:1), (βR,δR,3R)-, 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 5-(4-fluorophenyl)-2,3-dihydro-β,δ-dihydroxy-3-(1-methylethyl)-2-oxo-4-phenyl-3-[(phenylamino)carbonyl]-, monosodium salt, [3R-[1(βR*,δR*),3R*]]- (9CI)
IUPAC-namn sodium;(3R,5R)-7-[(3R)-5-(4-fluorophenyl)-2-oxo-4-phenyl-3-(phenylcarbamoyl)-3-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
LEDER [Na+].CC(C)[C@@]1(C(=O)Nc2ccccc2)C(=O)N(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(=C1c3ccccc3)c4ccc(F)cc4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Atorvastatin Lactam Sodium Salt Impurity
Analyt- eller komponentnamn Atorvastatin Lactam Sodium Salt Impurity
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C33H35FN2O6.Na/c1-21(2)33(31(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)30(23-13-15-24(34)16-14-23)36(32(33)42)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;+1/p-1/t26-,27-,33-;/m1./s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 596.2299
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.