Läs mer
Atorvastatin Lactone Diepoxide (Mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atorvastatin Lactone Diepoxide (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1046118-40-4 |
| Molekylformel | C33 H33 F N2 O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-N,2-diphenyl-5-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-3,7-dioxa-5-azatricyclo[4.1.0.02,4]heptane-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C33H33FN2O6/c1-21(2)32-31(42-32,29(39)35-25-11-7-4-8-12-25)30(22-9-5-3-6-10-22)33(41-30,23-13-15-24(34)16-14-23)36(32)18-17-27-19-26(37)20-28(38)40-27/h3-16,21,26-27,37H,17-20H2,1-2H3,(H,35,39) |
| LEDER | CC(C)C12OC1(C(=O)Nc3ccccc3)C4(OC4(N2CCC5CC(O)CC(=O)O5)c6ccc(F)cc6)c7ccccc7 |
| IUPAC-namn | 4-(4-fluorophenyl)-5-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-N,2-diphenyl-6-propan-2-yl-3,7-dioxa-5-azatricyclo[4.1.0.02,4]heptane-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 572.62 |
| Formel vikt | 572.2323 |