Läs mer
Atorvastatin Lactone Diepoxide (Mixture of diastereomers), TRC
Produktkod. 30347601
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30347601 2.5 mg 2.5mg
30331923 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30347601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7917852.5MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atorvastatin Lactone Diepoxide (mixture of diastereomers)
CAS 1046118-40-4
Molekylformel C33 H33 F N2 O6
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-N,2-diphenyl-5-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-3,7-dioxa-5-azatricyclo[4.1.0.02,4]heptane-1-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C33H33FN2O6/c1-21(2)32-31(42-32,29(39)35-25-11-7-4-8-12-25)30(22-9-5-3-6-10-22)33(41-30,23-13-15-24(34)16-14-23)36(32)18-17-27-19-26(37)20-28(38)40-27/h3-16,21,26-27,37H,17-20H2,1-2H3,(H,35,39)
LEDER CC(C)C12OC1(C(=O)Nc3ccccc3)C4(OC4(N2CCC5CC(O)CC(=O)O5)c6ccc(F)cc6)c7ccccc7
IUPAC-namn 4-(4-fluorophenyl)-5-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-N,2-diphenyl-6-propan-2-yl-3,7-dioxa-5-azatricyclo[4.1.0.02,4]heptane-1-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 572.62
Formel vikt 572.2323