Läs mer
Atorvastatin Lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one (Atorvastatin Lactone) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C33 H33 F N2 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H33FN2O4/c1-21(2)31-30(33(39)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-27-19-26(37)20-28(38)40-27/h3-16,21,26-27,37H,17-20H2,1-2H3,(H,35,39)/t26-,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 540.2424 |
| Procent renhet | >95% |