Läs mer
Atorvastatin Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Atorvastatin Methyl Ester, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atorvastatin Methyl Ester |
| CAS | 345891-62-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Atorvastatin Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C34 H37 F N2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (3R,5R)-methyl 7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate, (betaR,deltaR)-2-(4-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-Pyrrole-1-heptanoic acid methyl ester, Atorvastatin Calcium Impurity K, Atorvastatin Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C34H37FN2O5/c1-22(2)32-31(34(41)36-26-12-8-5-9-13-26)30(23-10-6-4-7-11-23)33(24-14-16-25(35)17-15-24)37(32)19-18-27(38)20-28(39)21-29(40)42-3/h4-17,22,27-28,38-39H,18-21H2,1-3H3,(H,36,41)/t27-,28-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCn1c(C(C)C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c1c4ccc(F)cc4 |
| Visa mer |