Läs mer
Atorvastatin Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atorvastatin Methyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H37FN2O5/c1-22(2)32-31(34(41)36-26-12-8-5-9-13-26)30(23-10-6-4-7-11-23)33(24-14-16-25(35)17-15-24)37(32)19-18-27(38)20-28(39)21-29(40)42-3/h4-17,22,27-28,38-39H,18-21H2,1-3H3,(H,36,41)/t27-,28-/m1/s1 |
| Formel vikt | 572.2687 |
| Procent renhet | >95% |