Läs mer
Atorvastatin N-(3,5-dihydroxy-7-heptansyra)amid, TRC
Produktkod. 30011889
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011889 5 mg
30011379 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011889 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7917055MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1105067-87-5
Molekylformel 2 C40 H47 F N3 O8 . Ca
Molekylvikt (g/mol) 1473.71
Synonym (3R,5R)-7-[[(3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-1-oxoheptyl]amino]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Calcium Salt (2:1), Calcium (3R,5R)-7-[[(3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-1-oxoheptyl]amino]-3,5-dihydroxyheptanoate (1:2)
IUPAC-namn kalcium; (3R,5R)-7-[[(3R,5R)-7-[2-(4-fluorfenyl)-3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoyl]amino]-3,5-dihydroxyheptanoat
LEDER [Ca+2].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)NCC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].CC(C)c5c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c(c8ccc(F)cc8)n5CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)NCC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atorvastatin N-(3,5-Dihydroxy-7-heptanoic Acid)amide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/2C40H48FN3O8.Ca/c2*1-25(2)38-37(40(52)43-29-11-7-4-8-12-29)36(26-9-5-3-6-10-26)39(27-13-15-28(41)16-14-27)44(38)20-18-31(46)22-32(47)23-34(49)42-19-17-30(45)21-33(48)24-35(50)51;/h2*3-16,25,30-33,45-48H,17-24H2,1-2H3,(H,42,49)(H,43,52)(H,50,51);/q;;+2/p-2/t2*30-,31-,32-,33-;/m11./s1
Formel vikt 1472.632