Läs mer
Atosiban Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atosiban Acetate |
| Analyt- eller komponentnamn | Atosiban Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C43H67N11O12S2.C2H4O2/c1-5-23(3)35-41(63)53-36(24(4)55)42(64)50-29(20-32(45)56)38(60)51-30(43(65)54-17-8-10-31(54)40(62)49-27(9-7-16-44)37(59)47-21-33(46)57)22-68-67-18-15-34(58)48-28(39(61)52-35)19-25-11-13-26(14-12-25)66-6-2;1-2(3)4/h11-14,23-24,27-31,35-36,55H,5-10,15-22,44H2,1-4H3,(H2,45,56)(H2,46,57)(H,47,59)(H,48,58)(H,49,62)(H,50,64)(H,51,60)(H,52,61)(H,53,63);1H3,(H,3,4)/t23-,24+,27-,28+,29-,30-,31-,35-,36-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 1053.4623 |