Läs mer
Tocris Bioscience™ Atosiban
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18789836
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18789836 10 mg
1 options
Produktkod. 18789836 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6332/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent oxytocin receptor antagonist
Atosiban is a potent oxytocin receptor (OTR) antagonist. Inhibits oxytocin-induced increase in Ca2+ concentration in myometrial cells in vitro (IC50 = 5 nM) Activates NF-κB and MAPK pathways in human amnion via Gαi signaling, resulting in pro-inflammatory effects. Inhibits oxytocin-induced uterine contractions in vivo and in vitro. Effective in a rat preterm labor model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 90779-69-4
Innehåll och lagring Store at -20°C
Molekylvikt (g/mol) Observed MW: 994.19